missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Deoxy-3,5-di-O-p-toluoyl-D-ribofuranosyl Chloride, TRC

Artikelnummer. 30356820
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356820 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356820 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2328601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-3,5-di-O-p-toluoyl-D-ribofuranosyl Chloride
CAS 3601-89-6
Molekylær formel C21 H21 Cl O5
Mængde 1 g
Synonym 1-chloro-3,5-ditoluyl-D-deoxyribose
InChI formel InChI=1S/C21H21ClO5/c1-13-3-7-15(8-4-13)20(23)25-12-18-17(11-19(22)26-18)27-21(24)16-9-5-14(2)6-10-16/h3-10,17-19H,11-12H2,1-2H3/t17-,18+,19?/m0/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2OC(Cl)C[C@@H]2OC(=O)c3ccc(C)cc3
IUPAC navn [(2R,3S)-5-chloro-3-(4-methylbenzoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl 4-methylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 388.84
Formel vægt 388.1078
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.