missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-3,5-di-O-benzoylribofuranose |
| CAS | 112137-63-0 |
| Molekylær formel | C19H18O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Deoxy-D-ribofuranose 3,5-Dibenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O6/c20-17-11-15(25-19(22)14-9-5-2-6-10-14)16(24-17)12-23-18(21)13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17,20H,11-12H2/t15?,16-,17?/m1/s1 |
| SMIL | OC1CC(OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](COC(=O)c3ccccc3)O1 |
| IUPAC navn | [(2R)-3-benzoyloxy-5-hydroxyoxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.34 |
| Formel vægt | 342.1103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?