missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Deoxy-3,4:5,6-di-O-isopropylidene-D-arabino-hexose Propylene Dithioacetal, TRC

Artikelnummer. 30351316
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351316 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351316 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23280510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-3,4:5,6-di-O-isopropylidene-D-arabino-hexose Propyle
CAS 91294-64-3
Molekylær formel C15 H26 O4 S2
Mængde 10 mg
Synonym 2-Deoxy-3,45,6-Di-O-Isopropylidene-D-Arabino-Hexose Propylene Dithioacetal
InChI formel InChI=1S/C15H26O4S2/c1-14(2)16-9-11(18-14)13-10(17-15(3,4)19-13)8-12-20-6-5-7-21-12/h10-13H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,13+/m1/s1
SMIL CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]2CC3SCCCS3
IUPAC navn (4S,5R)-4-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-5-(1,3-dithian-2-ylmethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Molekylvægt (g/mol) 334.49
Formel vægt 334.1273
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.