missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose, TRC

Artikelnummer. 30354593
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354593 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354593 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2490052G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
CAS 79733-86-1
Molekylær formel C22H23NO11
Mængde 2 g
Synonym 2-Deoxy-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate
InChI formel InChI=1S/C22H23NO11/c1-10(24)30-9-16-18(31-11(2)25)19(32-12(3)26)17(22(34-16)33-13(4)27)23-20(28)14-7-5-6-8-15(14)21(23)29/h5-8,16-19,22H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,22?/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetyloxy-5-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)oxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 477.42
Formel vægt 477.1271
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.