missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-D-glucopyranose |
| CAS | 79733-86-1 |
| Molekylær formel | C22H23NO11 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Deoxy-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23NO11/c1-10(24)30-9-16-18(31-11(2)25)19(32-12(3)26)17(22(34-16)33-13(4)27)23-20(28)14-7-5-6-8-15(14)21(23)29/h5-8,16-19,22H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,22?/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O |
| IUPAC navn | [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetyloxy-5-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 477.42 |
| Formel vægt | 477.1271 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?