Få mere at vide
2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-Beta-D-glucopyranose, TRC
Artikelnummer. 30352698
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30352698 1 g
1 options
Artikelnummer. 30352698 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2490001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-2-N-phthalimido-1,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside
CAS 10022-13-6
Molekylær formel C22 H23 N O11
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H23NO11/c1-10(24)30-9-16-18(31-11(2)25)19(32-12(3)26)17(22(34-16)33-13(4)27)23-20(28)14-7-5-6-8-15(14)21(23)29/h5-8,16-19,22H,9H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19-,22-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4,6-triacetyloxy-5-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)oxan-2-yl]methylacetat
Molekylvægt (g/mol) 477.42
Formel vægt 477.1271