Få mere at vide
2'-Deoxy-2'-fluor cytidin, TRC
Artikelnummer. 30357123
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
2 g
Product Code. Mængde
30357123 2 g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30357123 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD2329452G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2'-Deoxy-2'-fluoro Cytidine
CAS 10212-20-1
Molekylær formel C9 H12 F N3 O4
Mængde 2 g
Synonym Cytidine, 2'-deoxy-2'-fluoro-, 2'-Deoxy-2'-fluorocytidine, 1562: PN: US6617438 TABLE: 1 claimed sequence, 2'-Fluoro-2'-deoxy-β-D-ribofuranosylcytosine, 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine, NSC 529432
InChI formel InChI=1S/C9H12FN3O4/c10-6-7(15)4(3-14)17-8(6)13-2-1-5(11)12-9(13)16/h1-2,4,6-8,14-15H,3H2,(H2,11,12,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
SMIL NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2F
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-3-fluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 245.21
Formel vægt 245.0812