Få mere at vide
2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-Alpha-D-arabinofuranose, TRC
Artikelnummer. 30179625
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179625 25 g
30178921 5 g
30178922 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23550025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97614-43-2
Molekylær formel C26H21FO7
Molekylvægt (g/mol) 464.44
Synonym 2-Deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose 1,3,5-Tribenzoate, 2'-Fluoro-2'-deoxy-1,3,5-tri-O-benzoyl-alpha-D-arabinofuranose;
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R)-3,5-dibenzoyloxy-4-fluoroxolan-2-yl]methylbenzoat
SMIL F[C@@H]1[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)O[C@H](COC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-O-benzoyl-alpha-D-arabinofuranose
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C26H21FO7/c27-21-22(33-24(29)18-12-6-2-7-13-18)20(16-31-23(28)17-10-4-1-5-11-17)32-26(21)34-25(30)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-22,26H,16H2/t20-,21+,22-,26-/m1/s1
Formel vægt 464.1271