Få mere at vide
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30367320
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30367320 1 mg -
30351136 2.5 mg 2.5mg
30362396 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30367320 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2878301MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate
Analyt- eller komponentnavne 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H18 F2 O8 S
InChI formel InChI=1S/C20H18F2O8S/c1-31(25,26)30-19-20(21,22)16(29-18(24)14-10-6-3-7-11-14)15(28-19)12-27-17(23)13-8-4-2-5-9-13/h2-11,15-16,19H,12H2,1H3/t15-,16+,19?/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL CS(=O)(=O)OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F
IUPAC navn [(2R,3S)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-methylsulfonyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 456.414
Mængde 1 mg
Formel vægt 456.069