Få mere at vide
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-threo-furo-pentose-3,5-dibenzoate 1-Methanesulfonate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H18 F2 O8 S |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18F2O8S/c1-31(25,26)30-19-20(21,22)16(29-18(24)14-10-6-3-7-11-14)15(28-19)12-27-17(23)13-8-4-2-5-9-13/h2-11,15-16,19H,12H2,1H3/t15-,16+,19?/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CS(=O)(=O)OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F |
| IUPAC navn | [(2R,3S)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-methylsulfonyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 456.414 |
| Vis mere |