missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate, TRC

Artikelnummer. 30179426
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179426 100 mg
30179072 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD232785100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1173824-58-2
Molekylær formel C19 H16 F2 O6
Molekylvægt (g/mol) 378.32
Synonym [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl benzoate, D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate, 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
IUPAC navn [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-hydroxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
SMIL OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,18,24H,11H2/t14-,15-,18?/m1/s1
Formel vægt 378.0915
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.