Få mere at vide
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate, Mikromol
Artikelnummer. 30461541
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461541 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461541 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1257.130025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
CAS 1173824-58-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H16 F2 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl benzoate, D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate, 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate
InChI formel InChI=1S/C19H16F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,18,24H,11H2/t14-,15-,18?/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F
IUPAC navn [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-hydroxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 378.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 378.0915 g/mol