Få mere at vide
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate, Mikromol
Beskrivelse
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate |
| CAS | 1173824-58-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H16 F2 O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-hydroxy-tetrahydrofuran-2-yl]methyl benzoate, D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate, 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16F2O6/c20-19(21)15(27-17(23)13-9-5-2-6-10-13)14(26-18(19)24)11-25-16(22)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,18,24H,11H2/t14-,15-,18?/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)C1(F)F |
| Vis mere |