Få mere at vide
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate), Mikromol
Artikelnummer. 30461665
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30461665 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30461665 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1257.200025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate)
CAS 908337-63-3
Analyt- eller komponentnavne 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate)
Molekylær formel C21 H16 Cl3 F2 N O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-trichloroethanimidate)
InChI formel InChI=1S/C21H16Cl3F2NO6/c22-21(23,24)18(27)33-19-20(25,26)15(32-17(29)13-9-5-2-6-10-13)14(31-19)11-30-16(28)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,19,27H,11H2/t14-,15-,19?/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL FC1(F)C(OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3
IUPAC navn [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-(2,2,2-trichloroethanimidoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
Molekylvægt (g/mol) 522.711
Mængde 25 mg
Formel vægt 521.001 g/mol