Få mere at vide
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate), Mikromol
Beskrivelse
2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate), Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate) |
| CAS | 908337-63-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Deoxy-2,2-difluoro-D-erythro-ribofuranose-3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-Trichloroethanimidate) |
| Molekylær formel | C21 H16 Cl3 F2 N O6 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | D-erythro-Pentofuranose, 2-deoxy-2,2-difluoro-, 3,5-dibenzoate 1-(2,2,2-trichloroethanimidate) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16Cl3F2NO6/c22-21(23,24)18(27)33-19-20(25,26)15(32-17(29)13-9-5-2-6-10-13)14(31-19)11-30-16(28)12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14-15,19,27H,11H2/t14-,15-,19?/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | FC1(F)C(OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl)O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@H]1OC(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | [(2R,3R)-3-benzoyloxy-4,4-difluoro-5-(2,2,2-trichloroethanimidoyl)oxyoxolan-2-yl]methyl benzoate |
| Vis mere |