missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Deoxy-2,2-difluoro-4,5-O-isopropylidene-D-threo-pentonic Acid Ethyl Ester Benzoate, TRC

Artikelnummer. 30356012
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356012 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356012 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23282010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Deoxy-2,2-difluoro-4,5-O-isopropylidene-D-threo-pentonic Acid Ethyl Ester Benzoate
CAS 143234-92-8
Molekylær formel C17H20F2O6
Mængde 10 mg
Synonym 2-Deoxy-2,2-difluoro-4,5-O-(1-methylethylidene)-D-threo-pentonic Acid Ethyl Ester Benzoate
InChI formel InChI=1S/C17H20F2O6/c1-4-22-15(21)17(18,19)13(12-10-23-16(2,3)25-12)24-14(20)11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12-13H,4,10H2,1-3H3/t12-,13+/m1/s1
SMIL CCOC(=O)C(F)(F)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H]2COC(C)(C)O2
IUPAC navn [(1S)-1-[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-3-ethoxy-2,2-difluoro-3-oxopropyl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 358.33
Formel vægt 358.1228
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.