Få mere at vide
2-Demethyl Colchicin, TRC
Artikelnummer. 30008350
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008350 25 mg
30012385 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008350 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23088025MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102491-80-5
Molekylær formel C21 H23 N O6
Molekylvægt (g/mol) 385.41
IUPAC navn N-[(7S)-2-hydroxy-1,3,10-trimethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]acetamid
SMIL COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(O)c(OC)c23)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Demethyl Colchicine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H23NO6/c1-11(23)22-15-7-5-12-9-18(27-3)20(25)21(28-4)19(12)13-6-8-17(26-2)16(24)10-14(13)15/h6,8-10,15,25H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
Formel vægt 385.1525