Få mere at vide
2-Demethoxy-4-methoxy Urapidil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Demethoxy-4-methoxy Urapidil |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29N5O3/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-4-10-24-11-13-25(14-12-24)16-5-7-17(28-3)8-6-16/h5-8,15,21H,4,9-14H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 387.227 |