missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Demethoxy-4-methoxy Urapidil, TRC

Artikelnummer. 30133258
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133258 50 mg
30133504 10 mg
30009249 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23113050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 34661-79-5
Molekylær formel C20H29N5O3
Molekylvægt (g/mol) 387.48
Synonym 6-[[3-[4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione;
SMIL COc1ccc(cc1)N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Demethoxy-4-methoxy Urapidil
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H29N5O3/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-4-10-24-11-13-25(14-12-24)16-5-7-17(28-3)8-6-16/h5-8,15,21H,4,9-14H2,1-3H3
Formel vægt 387.227
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.