missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Decyldodecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Decyldodecanoic Acid |
| CAS | 2874-72-8 |
| Molekylær formel | C22 H44 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H44O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21(22(23)24)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21H,3-20H2,1-2H3,(H,23,24) |
| SMIL | CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-decyldodecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.584 |
| Formel vægt | 340.334 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?