missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Decyl)benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Phenyldecane |
| CAS | 4537-13-7 |
| Molekylær formel | C16 H26 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Benzene, (1-methylnonyl)-, Decane, 2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (1-Methylnonyl)benzene, (2-Decyl)benzene, 2-Phenyldecane |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26/c1-3-4-5-6-7-9-12-15(2)16-13-10-8-11-14-16/h8,10-11,13-15H,3-7,9,12H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCCCCCC(C)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | decan-2-ylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.3776 |
| Formel vægt | 218.2035 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?