Få mere at vide
2-dekanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359629
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359629 5 g 5g
11408126 25 g 25g
11418126 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359629 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14145.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 693-54-9 | C10H20O | 156.269 g/mol
2-Decanon blev anvendt i syntesen af børstede blokcopolymerer via konjugering gennem en syrelabil hydrazonlinker til poly(ethylenglycol)-poly(aspartathydrazid) blokcopolymerer; methylketoner. 2-decanon anvendes som opløsningsmiddel og mellemprodukt i syntesen af lægemidler og landbrugskemikalier. Det bruges også i parfume.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Decanon blev anvendt i syntesen af børstede blokcopolymerer via konjugering gennem en syrelabil hydrazonlinker til poly(ethylenglycol)-poly(aspartathydrazid) blokcopolymerer; methylketoner. 2-decanon anvendes som opløsningsmiddel og mellemprodukt i syntesen af lægemidler og landbrugskemikalier. Det bruges også i parfume.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 693-54-9
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.269
MDL nummer MFCD00009571
InChI nøgle ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-decanone, methyl octyl ketone, methyl n-octyl ketone, octyl methyl ketone, unii-gx543olt0r, n-c8h17coch3, gx543olt0r, chembl47127
PubChem CID 12741
ChEBI CHEBI:77929
IUPAC navn decan-2-one
SMIL CCCCCCCCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Decanone
Smeltepunkt 3°C
Tæthed 0.824
Kogepunkt 210°C to 212°C
Flammepunkt 86°C (187°F)
Brydningsindeks 1.425
Mængde 5 g
Beilstein 1747463
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 156.27
Procent renhed 97%