Få mere at vide
2-Decanol, 98%
Artikelnummer. 11397545
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397545 25 g 25g
11387545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05688.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 1120-06-5 | C10H22O | 158,285 g/mol
2-Decanol bruges til at udvikle en miniature katalytisk reaktor til oxidation af alkoholer med O2 i superkritisk CO2. Det blev brugt til at studere substratspektret af phytanoyl-CoA-hydroxylase med hensyn til længden af både acylkæden og grenen i position.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Decanol bruges til at udvikle en miniature katalytisk reaktor til oxidation af alkoholer med O2 i superkritisk CO2. Det blev brugt til at studere substratspektret af phytanoyl-CoA-hydroxylase med hensyn til længden af både acylkæden og grenen i position.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-06-5
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.285
MDL nummer MFCD00004594
InChI nøgle ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-decanol, 2-hydroxydecane, 2-decyl alcohol, methyl-n-octylcarbinol, decanol-2, methyl-n-octyl carbinol, acmc-1bovc, chembl46477
PubChem CID 14254
IUPAC navn decan-2-ol
SMIL CCCCCCCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Decanol
Smeltepunkt -5° °C
Tæthed 0.825
Kogepunkt 211 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Brydningsindeks 1.434
Mængde 25 g
Beilstein 1719664
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 158.29
Procent renhed 98%