Få mere at vide
2-Decanol, 98%
Artikelnummer. 10642572 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10642572 5 g 5g
10623142 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642572 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331600050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
CAS: 1120-06-5 | C10H22O | 158,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-06-5
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.28
MDL nummer MFCD00004594
InChI nøgle ACUZDYFTRHEKOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-decanol, 2-hydroxydecane, 2-decyl alcohol, methyl-n-octylcarbinol, decanol-2, methyl-n-octyl carbinol, acmc-1bovc, chembl46477
PubChem CID 14254
IUPAC navn decan-2-ol
SMIL CCCCCCCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Decanol
Navn note 95%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -5° °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 211 °C
Flammepunkt 85 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1,4330 til 1,435
Mængde 5 g
Beilstein 01, I, 213
Specifik vægtfylde 0.82
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand
Formel vægt 158.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske