missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Debenzoyl rac Bopindolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Debenzoyl rac Bopindolol |
| CAS | 23869-98-9 |
| Molekylær formel | C16H24N2O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1-(tert-Butylamino)-3-[(2-methylindol-4-yl)oxy]-2-propanol, (±)-LT 18 502 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O2/c1-11-8-13-14(18-11)6-5-7-15(13)20-10-12(19)9-17-16(2,3)4/h5-8,12,17-19H,9-10H2,1-4H3 |
| SMIL | OC(CNC(C)(C)C)COC1=C(C=C(C)N2)C2=CC=C1 |
| IUPAC navn | 1-(tert-butylamino)-3-((2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.37 |
| Formel vægt | 276.18 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?