Få mere at vide
2-Debenzoyl Paclitaxel 2-Pentanoat, TRC
Artikelnummer. 30135270
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135270 2.5 mg
30134580 25 mg
30006922 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135270 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2045002.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 213767-22-7
Molekylær formel C45 H55 N O14
Molekylvægt (g/mol) 833.92
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, (2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-12-[(1-oxopentyl)oxy]-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, (αR,βS)-
IUPAC navn [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-diacetyloxy-15-[(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoyl]oxy-1,9-dihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] pentanoat
SMIL CCCCC(=O)O[C@H]1[C@@H]2[C@@]3(CO[C@@H]3C[C@H](O)[C@@]2(C)C(=O)[C@H](OC(=O)C)C4=C(C)[C@H](C[C@]1(O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c5ccccc5)c6ccccc6)OC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Debenzoyl Paclitaxel 2-Pentanoate
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C45H55NO14/c1-8-9-20-32(50)59-39-37-43(7,30(49)21-31-44(37,23-56-31)60-26(4)48)38(52)36(57-25(3)47)33-24(2)29(22-45(39,55)42(33,5)6)58-41(54)35(51)34(27-16-12-10-13-17-27)46-40(53)28-18-14-11-15-19-28/h10-19,29-31,34-37,39,49,51,55H,8-9,20-23H2,1-7H3,(H,46,53)/t29-,30-,31+,34-,35+,36+,37-,39-,43+,44-,45+/m0/s1
Formel vægt 833.3623