missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Debenzoyl-7,10-bis[O-(triethylsilyl)]-10-deacetyl-13-O-trimethylsilyl Baccatin III, TRC

Artikelnummer. 30357006
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30357006 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30357006 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2041005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Debenzoyl-7,10-bis[O-(triethylsilyl)]-10-deacetyl-13-O-tri
CAS 159383-94-5
Molekylær formel C37 H68 O9 Si3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C37H68O9Si3/c1-15-48(16-2,17-3)45-27-21-28-36(23-42-28,43-25(8)38)31-33(40)37(41)22-26(44-47(12,13)14)24(7)29(34(37,9)10)30(32(39)35(27,31)11)46-49(18-4,19-5)20-6/h26-28,30-31,33,40-41H,15-23H2,1-14H3/t26-,27-,28+,30+,31-,33-,35+,36-,37+/m0/s1
SMIL CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](O)[C@]4(O)C[C@H](O[Si](C)(C)C)C(=C([C@@H](O[Si](CC)(CC)CC)C(=O)[C@]13C)C4(C)C)C
IUPAC navn [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-1,2-dihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-9,12-bis(triethylsilyloxy)-15-trimethylsilyloxy-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-4-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 741.19
Formel vægt 740.4171
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.