Få mere at vide
2-De(dimethylamino)-2-vinyl Dimetindene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-De(dimethylamino)-2-vinyl Dimetindene |
| CAS | 1346597-95-2 |
| Molekylær formel | C18 H17 N |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-[1-(2-Pyridinyl)ethyl]-2-vinyl-1H-indene, 2-De(dimethylamino)-2-vinyl Dimethindene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17N/c1-3-14-12-15-8-4-5-9-16(15)18(14)13(2)17-10-6-7-11-19-17/h3-11,13H,1,12H2,2H3 |
| SMIL | CC(C1=C(Cc2ccccc12)C=C)c3ccccn3 |
| IUPAC navn | 2-[1-(2-ethenyl-3H-inden-1-yl)ethyl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.3343 |
| Formel vægt | 247.1361 |