Få mere at vide
2-D08, MedChemExpress
Beskrivelse
2-D08 is a cell permeable, mechanistically unique inhibitor of protein SUMOylation. 2-D08 also inhibits Axl with an IC50 of 0.49 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-D08 |
| CAS | 144707-18-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H10O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (555.06 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C=C(C2=CC=C(O)C(O)=C2O)OC3=CC=CC=C13 |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.24 |
| Formel vægt | 270.24 |
| Vis mere |