Indeholder
Præcipitant, 250 ml; Co-præcipitant, 250 ml; Kobberopløsning, 50 ml; Farvereagens A, 2 x 250 ml; Farvereagens B, 5 ml; BSA-standard (2mg/ml), 5mL
Designet til nøjagtig bestemmelse af proteinkoncentration i prøver forberedt til elektroforeseteknikker. Virker ved at udfælde proteiner kvantitativt, mens forstyrrende stoffer efterlades. Analysen er baseret på den specifikke binding af kobberioner til protein.
- Virker i nærværelse af 2% SDS, 1% DTT, 8M urinstof, 2M thiourinstof, 4% CHAPS, 2% Pharmalyte™ og 2 % IPG-buffer
- Udfælder proteiner kvantitativt og efterlader interfererende stoffer
- Lineær respons i området fra 0 til 50 μg protein, med prøvevolumener på 1 til 50 μL
- Analysetid: en time
2-D elektroforese, SDS-PAGE, IEF
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | 2D Elektroforese, SDS-SIDE, IEF |
| Inkluderer | 250 ml udfældningsmiddel, 250 ml co-udfældningsmiddel, 50 ml kobberopløsning, 2 x 250 ml farvereagens A, 5 ml farvereagens B, 5 ml BSA-standard (2mg/ml) |
| Prøvevolumen | 1 til 50 μL |
| Indhold og opbevaring | 4° til 8 °C |
| Produkttype | 2D Quant kit |
| Mængde | 500 analyser |
Sikkerhed og håndtering
- 2-D Quant Kit, 500 assays
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodiumsalt, monohydrate, (3.alpha., 5.be