Få mere at vide
Cytiva 2-D Protein Extraction Buffers
Shop alle Cytiva produkter
:
Buffer IV; Contains urea, thiourea, CHAPS, SB 3-10
Beskrivelse
- Convenient way to prepare quality protein lysates
- Ready to mix buffers simplifies protein extraction preparation of cells and tissues
- Efficient and reproducible total protein extraction with yield
- Can also be used prior to 1-D electrophoresis, or for rehydrating IPG strips to 2-D electrophoresis
- Each package contains sufficient amounts of reagents to prepare 50mL buffer
Ordreinfo
Buffer is supplied as a dry powder that is rehydrated with the provided diluent.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Clear |
| Formulering | Contains <8M Urea, <5M Thiourea, <10% CHAPS |
| Mængde | 50 mL |
| Opbevaringskrav | 15° to 30°C |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i