Få mere at vide
Cytiva 2-D oprydningssæt
Artikelnummer. 10298894 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Tilstrækkelig til:
50 prøver på mindre end 100 μL
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Tilstrækkelig til unitSize
10298894 50 prøver på mindre end 100 μL 100g
1 options
Artikelnummer. 10298894 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 80648451
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3555.00 DKK
    3324.00 DKK / 100g
    Spare 231.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre kvaliteten af 2-D elektroforese. Cytiva Life Sciences™ 2-D Clean-up Kit fjerner forstyrrende forurenende stoffer til 2-D elektroforese.
  • Kvantitativ udfældning adskiller proteiner fra detergenter, salte, lipider, phenoler og nukleinsyrer
  • Medfører ikke spotgevinst eller -tab
  • Behandler 50 prøver på op til 100 μL hver, men kan skaleres til større volumener eller mere fortyndede prøver
  • Leverer udbytte på cirka 90 minutter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 1600 °C
Farve Farveløs
Form Væske
Til brug med (applikation) Forbedrer kvaliteten af 2-D elektroforese
Sættets indhold 15 mL udfældningsmiddel, 17,5 mL medfældningsmiddel, 50 mL vaskebuffer, μ250 l vaskeadditiv, hurtig referencekort, instruktioner
Smeltetemperatur 851 °C
Molekylvægt (g/mol) 105.98874
Opbevaringskrav −20 °C
Tilstrækkelig til 50 prøver på mindre end 100 μL
Produkttype Elektroforese-oprydningssæt
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-D Clean-Up Kit, 50 samples
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ samt til al håndtering af materialet/udstyr.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305-VED KONTAKT MED ØJNENE:.
  • P235-Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3,12-dihydroxy-, monosodium salt, monohydrate, (3.alpha., 5.b
  • UNKNOWN ACUTE-5% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 9.9% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.