missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Cyclopropylmethoxy)-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Cyclopropylmethoxy)-acetic Acid |
| CAS | 246869-08-9 |
| Molekylær formel | C6H10O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (Cyclopropylmethoxy)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c7-6(8)4-9-3-5-1-2-5/h5H,1-4H2,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)COCC1CC1 |
| IUPAC navn | 2-(cyclopropylmethoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vægt | 130.063 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?