Få mere at vide
2-Cyclopropylethyl-1,1,2,2-d4-amine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclopropylethylamine-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219795-00-2 |
| Molekylær formel | C5 D4 H7 N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-Cyclopropylethyl-1,1,2,2-d4-amine, 2-Cyclopropylethan-d4-amine, 2-Cyclopropylethylamine-1,1,2,2-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11N/c6-4-3-5-1-2-5/h5H,1-4,6H2/i3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C1CC1 |
| IUPAC navn | 2-cyclopropyl-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 89.1722 |
| Formel vægt | 89.1143 g/mol |
| Vis mere |