Få mere at vide
2-Cyclopropylethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclopropylethanol |
| CAS | 2566-44-1 |
| Molekylær formel | C5H10O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Cyclopropaneethanol, (2-Hydroxyethyl)cyclopropane, NSC 250975 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c6-4-3-5-1-2-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | OCCC1CC1 |
| IUPAC navn | 2-cyclopropylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vægt | 86.0732 |