Få mere at vide
2-Cyclopropylethanol, TRC
Artikelnummer. 30350467
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30350467 5 g
1 options
Artikelnummer. 30350467 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9893805G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopropylethanol
CAS 2566-44-1
Molekylær formel C5H10O
Mængde 5 g
Synonym Cyclopropaneethanol, (2-Hydroxyethyl)cyclopropane, NSC 250975
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c6-4-3-5-1-2-5/h5-6H,1-4H2
SMIL OCCC1CC1
IUPAC navn 2-cyclopropylethanol
Molekylvægt (g/mol) 86.13
Formel vægt 86.0732