missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Cyclopropylcarbonyl-3-dimethylaminoacrylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30363050
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363050 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC988455500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopropylcarbonyl-3-dimethylaminoacrylic Acid Methyl Ester
CAS 340774-26-7
Molekylær formel C10H15NO3
Mængde 500 mg
Synonym alpha-[(Dimethylamino)methylene]-beta-oxo-cyclopropanepropanoic Acid Methyl Ester, Methyl 2-(Cyclopropylcarbonyl)-3-(dimethylamino)acrylate, Methyl 2-(Cyclopropylcarbonyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
InChI formel InChI=1S/C10H15NO3/c1-11(2)6-8(10(13)14-3)9(12)7-4-5-7/h6-7H,4-5H2,1-3H3/b8-6-
SMIL COC(=O)\C(=C/N(C)C)\C(=O)C1CC1
IUPAC navn methyl (Z)-2-(cyclopropanecarbonyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enoate
Molekylvægt (g/mol) 197.23
Formel vægt 197.1052
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.