Få mere at vide
2-Cyclopropyl-L-glycine, 97%
Artikelnummer. 15492619
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492619 1 g 1g
15412629 250 mg 250mg
15402629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65755.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 49606-99-7 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
2-Cyclopropyl-L-glycin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Cyclopropyl-L-glycin er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Inkompatibel med varme og oxidationsmidler. Beskyt mod varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49606-99-7
Molekylær formel C5H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 115.13
MDL nummer MFCD06659116
InChI nøgle BUSBCPMSNBMUMT-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-cyclopropylglycine, s-2-amino-2-cyclopropylacetic acid, h-cyclopropyl-gly-oh, 2-cyclopropyl-l-glycine, l-cyclopropyl glycine, 2s-2-amino-2-cyclopropylacetic acid, s-amino-cyclopropyl-acetic acid, alpha-cyclopropylglycine, s-amino cyclopropyl acetic acid
PubChem CID 1501944
SMIL [NH3+][C@@H](C1CC1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopropyl-L-glycine
Farve Hvid
Beilstein 5728866
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-cyclopropyleddikesyre
Mængde 1 g
Formel vægt 115.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk