Få mere at vide
2-Cyclopropyl-4-phenylquinoline-3-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclopropyl-4-phenylquinoline-3-carbaldehyde |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15NO/c21-12-16-18(13-6-2-1-3-7-13)15-8-4-5-9-17(15)20-19(16)14-10-11-14/h1-9,12,14H,10-11H2 |
| Formel vægt | 273.12 |