missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carbaldehyde |
| CAS | 121660-37-5 |
| Molekylær formel | C19H14FNO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Cyclopropyl-3-formyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline, 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carboxaldehyde, 4-(4-Fluorophenyl)-2-cyclopropylquinoline-3-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14FNO/c20-14-9-7-12(8-10-14)18-15-3-1-2-4-17(15)21-19(13-5-6-13)16(18)11-22/h1-4,7-11,13H,5-6H2 |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)c2c(C=O)c(nc3ccccc23)C4CC4 |
| IUPAC navn | 2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.32 |
| Formel vægt | 291.1059 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?