missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]methyl]triphenyl-phosphonium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30354947
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30354947 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30354947 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9897755G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [(2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl)methyl]triphenyl-phosphonium Bromide
CAS 154057-58-6
Molekylær formel C37 H30 F N P . Br
Mængde 5 g
Synonym Pitavastatin Impurity 44 Bromide
InChI formel InChI=1S/C37H30FNP.BrH/c38-29-24-22-27(23-25-29)36-33-18-10-11-19-35(33)39-37(28-20-21-28)34(36)26-40(30-12-4-1-5-13-30,31-14-6-2-7-15-31)32-16-8-3-9-17-32;/h1-19,22-25,28H,20-21,26H2;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].Fc1ccc(cc1)c2c(C[P+](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)c(nc6ccccc26)C7CC7
IUPAC navn [2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]methyl-triphenylphosphanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 618.517
Formel vægt 617.128
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.