Få mere at vide
[[2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl]methyl]triphenyl-phosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [(2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinyl)methyl]triphenyl-phosphonium Bromide |
| CAS | 154057-58-6 |
| Molekylær formel | C37 H30 F N P . Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Pitavastatin Impurity 44 Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C37H30FNP.BrH/c38-29-24-22-27(23-25-29)36-33-18-10-11-19-35(33)39-37(28-20-21-28)34(36)26-40(30-12-4-1-5-13-30,31-14-6-2-7-15-31)32-16-8-3-9-17-32;/h1-19,22-25,28H,20-21,26H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].Fc1ccc(cc1)c2c(C[P+](c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5)c(nc6ccccc26)C7CC7 |
| IUPAC navn | [2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]methyl-triphenylphosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 618.517 |
| Formel vægt | 617.128 |