Få mere at vide
2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol, Mikromol
Beschreibung
2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol |
| CAS | 121660-11-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H16 F N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol, 2-Cyclopropyl-3-(hydroxymethyl)-4-(4-fluorophenyl)quinoline, 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinemethanol, 2-Cyclopropyl-4-(4'-fluorophenyl) quinolyl-3-methanol, [2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]methanol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16FNO/c20-14-9-7-12(8-10-14)18-15-3-1-2-4-17(15)21-19(13-5-6-13)16(18)11-22/h1-4,7-10,13,22H,5-6,11H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCc1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?