Få mere at vide
(2-Cyclopropyl-2-oxoethyl)triphenyl-phosphonium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Cyclopropyl-2-oxoethyl)triphenyl-phosphonium Bromide |
| CAS | 112849-15-7 |
| Molekylær formel | C23H22BrOP |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | [(Cyclopropylcarbonyl)methyl]triphenylphosphonium Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C23H22OP.BrH/c24-23(19-16-17-19)18-25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22;/h1-15,19H,16-18H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].O=C(C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C4CC4 |
| IUPAC navn | (2-cyclopropyl-2-oxoethyl)-triphenylphosphanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.3 |
| Formel vægt | 424.0592 |