missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Cyclopentylsulfonylaniline, TRC

Artikelnummer. 30340293
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30340293 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30340293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB424170500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopentylsulfonylaniline
CAS 76697-51-3
Molekylær formel C11H15NO2S
Mængde 500 mg
Synonym 2-(Cyclopentylsulfonyl)benzenamine, 2-(Cyclopentanesulfonyl)aniline, 2-Aminophenyl Cyclopentyl Sulfone, 2-Cyclopentylsulfonylaniline
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2S/c12-10-7-3-4-8-11(10)15(13,14)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6,12H2
SMIL Nc1ccccc1S(=O)(=O)C2CCCC2
IUPAC navn 2-cyclopentylsulfonylaniline
Molekylvægt (g/mol) 225.31
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.