missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Cyclopentylsulfanyl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Cyclopentylsulfanyl)acetic Acid |
| CAS | 52363-14-1 |
| Molekylær formel | C7H12O2S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2S/c8-7(9)5-10-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)CSC1CCCC1 |
| IUPAC navn | 2-cyclopentylsulfanylacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.23 |
| Formel vægt | 160.0558 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?