Få mere at vide
2-Cyclopentylphenol, TRC
Artikelnummer. 30364652
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364652 500 mg
30361164 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30364652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC988565500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1518-84-9
Molekylær formel C11H14O
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Synonym o-Cyclopentylphenol, 2-Cyclopentylphenol, NSC 407789, o-Cyclopentylphenol
IUPAC navn 2-cyclopentylphenol
SMIL Oc1ccccc1C2CCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopentylphenol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14O/c12-11-8-4-3-7-10(11)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9,12H,1-2,5-6H2
Formel vægt 162.1045