Få mere at vide
2-Cyclopentylphenol, 98+%
Artikelnummer. 10623215 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10623215 1 g Glasflaske 1g
10516104 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623215 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 426510010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-04-2027
CAS: 1518-84-9 | C11H14O | 162,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1518-84-9
Molekylær formel C11H14O
Molekylvægt (g/mol) 162.23
MDL nummer MFCD00009952
InChI nøgle JHEKSKQMOBLXQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-cyclopentyl, 2-cyclopentyl-phenol, o-cyclopentylphenol, o-cyclopentyl-phenol, 2-cyclopentyl phenol, acmc-20anxa, phenol, o-cyclopentyl, 2-cyclopentylphenol, o-cyclopentyl, 2-cyclopentylphenol, technical grade
PubChem CID 80285
IUPAC navn 2-cyclopentylphenol
SMIL OC1=CC=CC=C1C1CCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopentylphenol
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 36 °C
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 148 °C til 150 °C (18,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 162.23
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Cyclopentylphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.