Få mere at vide
2-Cyclopentylcyclopentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclopentylcyclopentanone |
| CAS | 4884-24-6 |
| Molekylær formel | C10H16O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | [1,1'-Bicyclopentan]-2-one, [Bicyclopentyl]-2-one (8CI), 2-Cyclopentylcyclopentan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c11-10-7-3-6-9(10)8-4-1-2-5-8/h8-9H,1-7H2 |
| SMIL | O=C1CCCC1C2CCCC2 |
| IUPAC navn | 2-cyclopentylcyclopentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vægt | 152.1201 |