Få mere at vide
2-Cyclopentyl-4-chlorophenol, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Cyclopentyl-4-chlorophenol, Technical Grade |
| CAS | 13347-42-7 |
| Molekylær formel | C11 H13 Cl O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Cyclopentyl-4-Chlorophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClO/c12-9-5-6-11(13)10(7-9)8-3-1-2-4-8/h5-8,13H,1-4H2 |
| SMIL | Oc1ccc(Cl)cc1C2CCCC2 |
| IUPAC navn | 4-chloro-2-cyclopentylphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.67 |
| Formel vægt | 196.0655 |