Få mere at vide
2-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(RS)-Cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c14-12(15)13(16,11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11,16H,4-5,8-9H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 220.1099 |
| Procent renhed | >95% |