Få mere at vide
2-Cyclopenten-1-eddikesyre, tech. 90%, resten hovedsageligt 3-cyclopenten-1-eddikesyre, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431760
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431760 5 g 5g
11441760 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431760 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27507.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13668-61-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13668-61-6
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.155
MDL nummer MFCD00001400
InChI nøgle NNRZTJAACCRFRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyclopentene-1-acetic acid, 2-cyclopent-2-en-1-yl acetic acid, cyclopent-2-enylacetic acid, 2-cyclopenten-1-ylacetic acid, cyclopent-2-en-1-ylacetic acid, cyclopentene-3-acetic acid, 2-cyclopentene-1-aceticacid, acmc-1c47k, 2-cyclopent-2-enylacetic acid, cyclopent-2-ene-1-acetic acid
PubChem CID 96216
IUPAC navn 2-cyclopent-2-en-1-yleddikesyre
SMIL C1CC(C=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Cyclopentene-1-acetic acid
Smeltepunkt 19°C
Tæthed 1.047
Kogepunkt 238°C
Flammepunkt 143°C (289°F)
Lugt Rancid
Assay Procent Noter resten hovedsageligt 3-cyclopenten-1-eddikesyre
Brydningsindeks 1.468
Mængde 5 g
Beilstein 2042172
Formel vægt 126.15
Procent renhed 90%
Grad Teknisk